3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A15038.22
A15038.14
A15038.36
A15038.22EA
2180
CZK
A15038.22
A15038.14
A15038.36
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 86-81-7
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 73-77°
Boiling Point: 163-165°/10mm
MDL No.: MFCD00003364
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₄ Bod varu: 163…165 °C (10 mmHg) Bod tání: 73…77 °C Hustota: 1,367 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003364 CAS číslo: 86-81-7 EINECS: 201-701-6 |