Tisk…
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A11238.09 A11238.18
A11238.09EA 2030 CZK
A11238.09 A11238.18
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 830-79-5 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 119-123° Beilstein Reference: 1956051
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Bod varu: 291 °C (1013 hPa)
Bod tání: 119…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003313
CAS číslo: 830-79-5
EINECS: 212-598-2