Tisk…
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
160530100 160530250 160532500
ACRO160530100EA 2210 CZK
ACRO160530100 ACRO160530250 ACRO160532500
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Bod varu: 291 °C (1013 hPa)
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003313
CAS číslo: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %