Tisk…
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
157940250 157941000
ACRO157940250EA 1760 CZK
ACRO157940250 ACRO157941000
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 98%
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Bod varu: 140 °C (4 mmHg)
Bod tání: 111…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003312
CAS číslo: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Free chlorine ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Silicon (Si) ≤0.05 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Sulfur (S) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.2 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.2 ppm