Tisk…
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
166450100 166450500
ACRO166450100EA 931 CZK
ACRO166450100 ACRO166450500
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 99%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Bod varu: 168…170 °C (12 mmHg)
Bod tání: 38…41 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003310
CAS číslo: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥36.5 °C
GC ≥98.5 %