Tisk…
Syringaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
S7602-25G S7602-5G
SIALS7602-25GEA 2230 CZK
SIALS7602-25G SIALS7602-5G
Syringaldehyde, Sigma-Aldrich®
Syringaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006943
CAS číslo: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191