Tisk…
Syringaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
A12933.06 A12933.14 A12933.22
A12933.06EA 961 CZK
A12933.06 A12933.14 A12933.22
Syringaldehyde ≥98%
Syringaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 134-96-3 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 110-113° Boiling Point: 192-193°/14mm Merck Reference: 14,9015 MDL No.: MFCD00006943
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Bod varu: 192…193 °C (14 mmHg)
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006943
CAS číslo: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 14,9015