Tisk…

Syringaldehyde 98%

Varování

Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde

132880050 132880250 132881000
ACRO132880050 ACRO132880250 ACRO132881000
Syringaldehyde 98%
Syringaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Bod varu: 192…193 °C (14 mmHg)
Bod tání: 110…113 °C
Hustota: 1,013 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006943
CAS číslo: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow to beige to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR