Tisk…
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A15109.06 A15109.14 A15109.22
A15109.06EA 2010 CZK
A15109.06 A15109.14 A15109.22
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 7311-34-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 115-118°/1mm Beilstein Reference: 2042374 MDL No.: MFCD00003366
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 115…118 °C (1 mmHg)
Bod tání: 44…48 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003366
CAS číslo: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6