Tisk…
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
155220100 155220500
ACRO155220100EA 3320 CZK
ACRO155220100 ACRO155220500
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18
Bod varu: 151 °C (16 mmHg)
Bod tání: 44…48 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003366
CAS číslo: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %