Veratraldehyde 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Dimethoxybenzaldehyde
162610050
162611000
162615000
162610025
ACRO162610050EA
1310
CZK
ACRO162610050
ACRO162611000
ACRO162615000
ACRO162610025
Veratraldehyde 99+%
Veratraldehyde
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 Bod varu: 281 °C (760 mmHg) Bod tání: 42…45 °C Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003363 CAS číslo: 120-14-9 EINECS: 204-373-2 Merck Index: 12,10084 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Lumps or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 45 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |