2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12209.03
A12209.06
A12209.14
A12209.03EA
1740
CZK
A12209.03
A12209.06
A12209.14
2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥99%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 3392-97-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 96-98°
Boiling Point: 285°
MDL No.: MFCD00010862
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod varu: 285 °C Bod tání: 96…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010862 CAS číslo: 3392-97-0 |