Tisk…
2,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
115390250 115391000 115395000
ACRO115390250EA 1100 CZK
ACRO115390250 ACRO115391000 ACRO115395000
2,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 146 °C (10 mmHg)
Bod tání: 45…50 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003314
CAS číslo: 93-02-7
EINECS: 202-211-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %