Tisk…
2,4-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A12549.14 A12549.22
A12549.14EA 1230 CZK
A12549.14 A12549.22
2,4-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 613-45-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 67-71° Boiling Point: 165°/10mm MDL No.: MFCD00003311
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 165 °C (10 mmHg)
Bod tání: 67…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003311
CAS číslo: 613-45-6
EINECS: 210-342-4