Tisk…
2,4-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
115380250 115381000 115385000
ACRO115380250EA 1310 CZK
ACRO115380250 ACRO115381000 ACRO115385000
2,4-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 165 °C (10 mmHg)
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003311
CAS číslo: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %