Tisk…
2,3-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14080.14 A14080.22
A14080.14EA 1460 CZK
A14080.14 A14080.22
2,3-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 86-51-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-52° Boiling Point: 178°/20mm Beilstein Reference: 908264 MDL No.: MFCD00003309
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 178 °C (20 mmHg)
Bod tání: 51…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003309
CAS číslo: 86-51-1
EINECS: 201-677-7