2,3-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
115370500
115370100
ACRO115370500EA
3630
CZK
ACRO115370500
ACRO115370100
2,3-Dimethoxybenzaldehyde 97%
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod varu: 137 °C (12 mmHg) Bod tání: 49…54 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003309 CAS číslo: 86-51-1 EINECS: 201-677-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 53 °C |
GC | ≥96.0 % |