Tisk…
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
55543-1G 55543-5G
SIAL55543-1GEA 1110 CZK
SIAL55543-1G SIAL55543-5G
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 273 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051964
CAS číslo: 18278-34-7