Tisk…
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A11127.03 A11127.06 A11127.14
A11127.03EA 1350 CZK
A11127.03 A11127.06 A11127.14
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 18278-34-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2045122
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 273 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051964
CAS číslo: 18278-34-7