Tisk…
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
335930010 335930050 335930250
ACRO335930010EA 1290 CZK
ACRO335930010 ACRO335930050 ACRO335930250
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 273 °C (1013 hPa)
Bod tání: 153…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051964
CAS číslo: 18278-34-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %