3-Hydroxy-p-anisaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
A12866.06
A12866.14
A12866.22
A12866.06EA
728
CZK
A12866.06
A12866.14
A12866.22
3-Hydroxy-p-anisaldehyde ≥98%
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 621-59-0
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Bod varu: 179 °C (15 mmHg) Bod tání: 112…116 °C Hustota: 1,20 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003369 CAS číslo: 621-59-0 EINECS: 210-694-9 |