Tisk…
3-Hydroxy-p-anisaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
162570050 162570250 162571000
ACRO162570050EA 809 CZK
ACRO162570050 ACRO162570250 ACRO162571000
3-Hydroxy-p-anisaldehyde 98%
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 179 °C (15 mmHg)
Bod tání: 112…116 °C
Hustota: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003369
CAS číslo: 621-59-0
EINECS: 210-694-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥97.5 %