Tisk…
VWR® Traceable®, Triple-Display Thermometers
Dodavatel: VWR Collection
620-1822EA 5270 CZK
620-1822 620-1823 620-1827
VWR® Traceable®, Triple-Display Thermometers
Teploměry Teploměry digitální
Duální teploměr současně měří teploty v lednici a v mrazáku nebo ve dvou lednicích. Díky senzoru s lahví jsou eliminovány dočasné výkyvy teploty v důsledku otevřených dveří lednice. Patentované zařízení splňuje požadavky na všechny CDC teploměry a očkovací teploměry. Lze jej použít ve vodních lázních, vyhřívaných blocích a inkubátorech.
  • Zobrazuje přesný čas a datum při spuštění alarmu, alarmy jsou programovatelné v krocích po 0,1 °C
  • Monitorujte minimální a maximální hodnoty a zobrazuje přesný čas a datum, kdy došlo k maximální a minimální teplotě pro obě