Tisk…
Ethylvanillin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-(Ethoxy-d5)-4-hydroxybenzaldehyde
156030050 156031000 156035000
ACRO156030050EA 1060 CZK
ACRO156030050 ACRO156031000 ACRO156035000
Ethylvanillin 97%
Ethylvanillin
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 76…79 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006944
CAS číslo: 121-32-4
EINECS: 204-464-7
Merck Index: 13,03890
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥95 % (at 250 nm)