6-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13145.03
L13145.06
L13145.03EA
2400
CZK
L13145.03
L13145.06
6-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
6-Methoxysalicylaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 700-44-7
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 68-74°
Beilstein Reference: 1101524
Vzorec:
C₈H₈O₃ Bod tání: 68…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151830 CAS číslo: 700-44-7 EINECS: 211-844-6 |