5-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
A15753.06
A15753.14
A15753.18
A15753.22
A15753.06EA
2960
CZK
A15753.06
A15753.14
A15753.18
A15753.22
5-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 672-13-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 Bod varu: 248…252 °C Bod tání: 13…16 °C Hustota: 1.221 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003332 CAS číslo: 672-13-9 EINECS: 211-589-0 |