Tisk…
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
164160050 164160100 164160500
ACRO164160050EA 3300 CZK
ACRO164160050 ACRO164160100 ACRO164160500
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 103 °C (2,5 mmHg)
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,21 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003332
CAS číslo: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %