Tisk…
4-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12971.03 A12971.06 A12971.14
A12971.03EA 851 CZK
A12971.03 A12971.06 A12971.14
4-Methoxysalicylaldehyde ≥98%
4-Methoxysalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 673-22-3 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Beilstein Reference: 1072443 MDL No.: MFCD00003327
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 124 °C (12 mmHg)
Bod tání: 40…44 °C
Hustota: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003327
CAS číslo: 673-22-3
EINECS: 211-604-0