Tisk…
4-Methoxysalicylaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
171080050 171080250
ACRO171080050EA 3060 CZK
ACRO171080050 ACRO171080250
4-Methoxysalicylaldehyde 99%
4-Methoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 124 °C (12 mmHg)
Bod tání: 40…43 °C
Hustota: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003327
CAS číslo: 673-22-3
EINECS: 211-604-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥98.5 %