Tisk…
2-Hydroxy-m-anisaldehyde ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A15672.14 A15672.22 A15672.36
A15672.14EA 834 CZK
A15672.14 A15672.22 A15672.36
2-Hydroxy-m-anisaldehyde ≥99%
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 148-53-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD00003322
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 265…266 °C
Bod tání: 40…42 °C
Hustota: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003322
CAS číslo: 148-53-8
EINECS: 205-715-3