Tisk…
p-Anizaldehyd 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxybenzaldehyde
104800050 104801000 104805000 104800025
ACRO104800050EA 2090 CZK
ACRO104800050 ACRO104801000 ACRO104805000 ACRO104800025
p-Anizaldehyd 99+%
p-Anizaldehyd
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 248…249 °C (760 mmHg)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,121 g/cm³
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003385
CAS číslo: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5740 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (D20/4°C) 1.120 to 1.124