Tisk…
4-Ethoxybenzaldehyde 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11987.14 A11987.22 A11987.36
A11987.14EA 968 CZK
A11987.14 A11987.22 A11987.36
4-Ethoxybenzaldehyde 97
4-Ethoxybenzaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 10031-82-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Melting Point: 13-14° Boiling Point: 253-255° Beilstein Reference: 386863 MDL No.: MFCD00003388
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Bod varu: 253…255 °C
Bod tání: 13…14 °C
Hustota: 1.08
Bod vzplanutí: <110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003388
CAS číslo: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3