4-Ethoxybenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
174250250
174251000
ACRO174250250EA
1420
CZK
ACRO174250250
ACRO174251000
4-Ethoxybenzaldehyde 99%
4-Ethoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod varu: 255 °C (760 mmHg) Bod tání: 13…14 °C Hustota: 1,08 g/cm³ Bod vzplanutí: 75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003388 CAS číslo: 10031-82-0 EINECS: 233-093-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5574 to 1.5594 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...