4-Dodecyloxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4-(Dodecyloxy)benzaldehyde
L08889.06
L08889.03
L08889.06EA
3640
CZK
L08889.06
L08889.03
4-Dodecyloxybenzaldehyde ≥98%
4-Dodecyloxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 24083-19-0
Molecular Formula: C19H30O2
Formula Weight: 290.45
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 165°/0.005mm
MDL No.: MFCD00043523
Vzorec:
C₁₉H₃₀O₂ Bod varu: 165 °C (0,005 mmHg) Bod tání: 26…29 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043523 CAS číslo: 24083-19-0 |