Tisk…
3-Ethoxybenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
A18940.09 A18940.88
A18940.09EA 4950 CZK
A18940.09 A18940.88
3-Ethoxybenzaldehyde ≥97%
3-Ethoxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 22924-15-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Boiling Point: 132-134/15mm MDL No.: MFCD00016606
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 132…134 °C (15 mmHg)
Bod tání: 21 °C
Hustota: 1,07
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016606
CAS číslo: 22924-15-8
EINECS: 245-333-4