Tisk…
o-Anisaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A10770.22 A10770.36
A10770.22EA 1500 CZK
A10770.22 A10770.36
o-Anisaldehyde ≥98%
o-Anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 135-02-4 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 117°(242°F) Refractive Index: 1.5610 Odour: Characteristic Melting Point: 35-39° Boiling Point: 237-238° Beilstein Reference: 606301 MDL No.: MFCD00003308
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 237…238 °C
Bod tání: 35…39 °C
Hustota: 1,13
Bod vzplanutí: 117 °C (242 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003308
CAS číslo: 135-02-4
EINECS: 205-171-7