Tisk…

o-Anisaldehyde 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

149220050 149221000 149225000
ACRO149220050EA 1230 CZK
ACRO149220050 ACRO149221000 ACRO149225000
o-Anisaldehyde 98%
o-Anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 238 °C (1013 hPa)
Bod tání: 34…40 °C
Hustota: 1,127 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003308
CAS číslo: 135-02-4
EINECS: 205-171-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow to light brown Crystals or solid or liquids
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.0° to +21.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in ethanol)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR