Tisk…
Salicylaldehyde ethyl ether ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Ethoxybenzaldehyde
A15035.18 A15035.22
A15035.18EA 1540 CZK
A15035.18 A15035.22
Salicylaldehyde ethyl ether ≥97%
Salicylaldehyde ethyl ether
Purity: 97+% CAS No.: 613-69-4 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 249° Beilstein Reference: 1937270 MDL No.: MFCD00003316
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Bod varu: 249 °C
Bod tání: 20…22 °C
Hustota: 1.077
Bod vzplanutí: 91 °C (195 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003316
CAS číslo: 613-69-4
EINECS: 210-349-2