Tisk…
3,5-Dinitrosalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20424.03 B20424.06
B20424.03EA 1850 CZK
B20424.03 B20424.06
3,5-Dinitrosalicylaldehyde ≥98%
3,5-Dinitrosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2460-59-5 Molecular Formula: C7H4N2O6 Formula Weight: 212.12 Melting Point: 71-74° Beilstein Reference: 1121900
Vzorec: C₇H₄N₂O₆
MW: 212,12 g/mol
Bod tání: 71…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007103
CAS číslo: 2460-59-5
EINECS: 219-551-5