Tisk…
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A17972.06 A17972.14
A17972.06EA 2240 CZK
A17972.06 A17972.14
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 3011-34-5 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2047884
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod tání: 140…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007117
CAS číslo: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6