Tisk…
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
162890050 162890250
ACRO162890050EA 1700 CZK
ACRO162890050 ACRO162890250
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod tání: 139…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007117
CAS číslo: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 144 °C
GC ≥96.0 %