Tisk…
5-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
A10264.06 A10264.14 A10264.22
A10264.06EA 1760 CZK
A10264.06 A10264.14 A10264.22
5-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
5-Nitrosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 97-51-8 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 512565
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007337
CAS číslo: 97-51-8
EINECS: 202-587-0