Tisk…
5-Nitrosalicylaldehyde 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
416180050 416180250
ACRO416180050EA 1870 CZK
ACRO416180050 ACRO416180250
5-Nitrosalicylaldehyde 98+%
5-Nitrosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007337
CAS číslo: 97-51-8
EINECS: 202-587-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
GC ≥98.0 %