Tisk…
3-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
B23658.03 B23658.06
B23658.03EA 2990 CZK
B23658.03 B23658.06
3-Nitrosalicylaldehyde ≥98%
3-Nitrosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 5274-70-4 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 109-110° MDL No.: MFCD00041874
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod tání: 109…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041874
CAS číslo: 5274-70-4
EINECS: 226-098-7