Tisk…
4-Nitrobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06766.0025 8.06766.0100
8.06766.0025EA 1600 CZK
8.06766.0025 8.06766.0100
4-Nitrobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 106 °C
Hustota: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007346
CAS číslo: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 2.34 g/l (25 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 151.12 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3