4-Nitrobenzaldehyde ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11655.14
A11655.22
A11655.36
A11655.14EA
1220
CZK
A11655.14
A11655.22
A11655.36
4-Nitrobenzaldehyde ≥99%
4-Nitrobenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 555-16-8
Molecular Formula: C7H5NO3
Formula Weight: 151.12
Melting Point: 104-106°
Beilstein Reference: 386796
Merck Reference: 14,6587
MDL No.: MFCD00007346
Vzorec:
C₇H₅NO₃ Bod varu: 300 °C (1013 hPa) Bod tání: 104…106 °C Hustota: 1,546 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007346 CAS číslo: 555-16-8 EINECS: 209-084-5 Merck Index: 14,6587 |