Tisk…
4-Nitrobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
156990250 156991000 156995000
ACRO156990250EA 1450 CZK
ACRO156990250 ACRO156991000 ACRO156995000
4-Nitrobenzaldehyde 99%
4-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 105…106 °C
Hustota: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007346
CAS číslo: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure