Tisk…
3-Nitrobenzaldehyde ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13594.0B A13594.30 A13594.36
A13594.0BEA 6250 CZK
A13594.0B A13594.30 A13594.36
3-Nitrobenzaldehyde ≥99%
3-Nitrobenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 99-61-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 164°/23mm Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007249
Vzorec: C₇H₅NO₃
MW: 151.12
Bod varu: 164 °C (23 mmHg)
Bod tání: 57…59 °C
Hustota: 1.481
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007249
CAS číslo: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Merck Index: 12,06684