Tisk…
3-Nitrobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
128411000 128415000
ACRO128411000EA 1100 CZK
ACRO128411000 ACRO128415000
3-Nitrobenzaldehyde 99%
3-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
MW: 151.12
Bod varu: 232
Bod tání: 56…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007249
CAS číslo: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
UN: 3077
Merck Index: 12,06684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-brown Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %