Tisk…
2-Nitrobenzaldehyd ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11501.14 A11501.22 A11501.36
A11501.14EA 1600 CZK
A11501.14 A11501.22 A11501.36
2-Nitrobenzaldehyd ≥98%
2-Nitrobenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 552-89-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-46° Boiling Point: 153°/23mm Beilstein Reference: 742624 Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007132
Vzorec: C₇H₅NO₃
MW: 151.12
Bod varu: 153 °C (23 mmHg)
Bod tání: 43…46 °C
Hustota: 1.35
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007132
CAS číslo: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684